Orders LinkContactUsLinkComponent
Propylacetat, Supelco®
Propylacetat, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
Katalog # 40858-5ML
Brandfarlig
Irriterende
Leverandør:   Merck
Propylacetat, Supelco®
Katalog # 40858-5ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  109-60-4
Propylacetat, Supelco®
Propylacetat, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
CAS nummer:  109-60-4
Price
753,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Acetic acid propyl ester
  • CAS nummer:109-60-4
  • Formel:C₅H₁₀O₂
  • MDL nummer:MFCD00009372
  • Molecular Weight:102.13 g/mol
  • Merck Index:12,08026
  • Kogende Pt:102 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–95 °C
  • Tæthed:0,886 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:10 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1276
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:203-686-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    5 mL