Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylacetat
190 L
Katalog # 8.19244.6190
Brandfarlig
Irriterende
Leverandør:   Merck
Methylacetat
Katalog # 8.19244.6190
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  79-20-9
Methylacetat
190 L
CAS nummer:  79-20-9
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 190 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Acetic acid methyl ester
  • CAS nummer:79-20-9
  • Formel:C₃H₆O₂
  • MDL nummer:MFCD00008711
  • Molecular Weight:74.08 g/mol
  • Merck Index:13,06038
  • Kogende Pt:56,9 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–98 °C
  • Tæthed:0,938 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–13 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1231
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  • EINECS:201-185-2
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    190 L
Specifikationer