Orders LinkContactUsLinkComponent
2,4-Pentandion 99+%
2,4-Pentandion 99+%
Giftig
Brandfarlig
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
2,4-Pentandion 99+%
Certifikater
2,4-Pentandion 99+%
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  ACAC, 2,4-Pentanedione
  • CAS nummer:123-54-6
  • Formel:CH₃COCH₂COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00008787
  • Molecular Weight:100.12 g/mol
  • Merck Index:13,00083
  • Kogende Pt:133…135 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:–23 °C
  • Tæthed:0,975 g/cm³
  • Flash Pt:35,5 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-634-0
  • FN:2310
  • ADR:3,III
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.1 %
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤50 APHA
  • Specific gravity:
    (20°C) 0.972 to 0.978
  • Acidity (CH3COOH):
    ≤0.2 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 264,00 kr
    264,00 kr
    1 * 5 g
       264,00 kr
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 337,00 kr
    337,00 kr
    1 * 250 g
       337,00 kr
  • Glass bottle
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 1.590,00 kr
    1.590,00 kr
    1 * 2,5 kg
       1.590,00 kr
  • Plastic drum
    10 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 5.180,00 kr
    5.180,00 kr
    1 * 10 kg
       5.180,00 kr
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 794,00 kr
    794,00 kr
    1 * 1 L
       794,00 kr