Orders LinkContactUsLinkComponent
Weighing boats
Weighing boats
Leverandør:   Brand
Weighing boats
Leverandør:  Brand
Certifikater
Weighing boats
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Polystyrene, impact resistant, antistatic.
  • Light and flat design
  • Wall thickness approximately 0,2 mm
Documents
Product Family Options
Firkantet, PS
Produktinformation
  • Kapacitet
    B×D×H
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • 7 ml
    45×45×7 mm
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 368,00 kr
    368,00 kr
    1 * 500 Items
       368,00 kr
  • 100 ml
    84×84×24 mm
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 673,00 kr
    673,00 kr
    1 * 500 Items
       673,00 kr
  • 250 ml
    140×140×21 mm
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.450,00 kr
    1.450,00 kr
    1 * 500 Items
       1.450,00 kr
Diamantformet, PS
Produktinformation
  • Kapacitet
    B×D×H
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • 25 ml
    70×45×12 mm
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 577,00 kr
    577,00 kr
    1 * 500 Items
       577,00 kr
  • 30 ml
    80×56×14 mm
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 608,00 kr
    608,00 kr
    1 * 500 Items
       608,00 kr
  • 100 ml
    120×90×17 mm
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 500 Items
       1.140,00 kr