Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetone ≥99.5% ACS
Acetone ≥99.5% ACS
Brandfarlig
Irriterende
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Acetone ≥99.5% ACS
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Acetone ≥99.5% ACS
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Purity: 99.5+% CAS No.: 67-64-1 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Flash Point: -17°(1°F) Physical Form: Liquid Density: 0.791 Refractive Index: 1.3590 Appearance: Colourless Odour: Characteristic Melting Point: -94° Boiling Point: 56° Beilstein Reference: 635680 Merck Reference: 14,66 UN No.: 1090 MDL No.: MFCD00008765
Synonymer:  Propanon
  • CAS nummer:67-64-1
  • Formel:CH₃COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • Merck Index:14,66
  • Kogende Pt:56 °C
  • Smeltende Pt:–94 °C
  • Tæthed:0,791
  • Flash Pt:–17 °C (1 °F)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-662-2
  • FN:1090
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119471330-49
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 30698.AP
  • 30698.K2
  • 30698.M1
  • Environmentally Preferable:
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Miljøcertificering:
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pk Info
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 359,00 kr
    359,00 kr
    1 * 500 mL
       359,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    30698.AP
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 515,00 kr
    515,00 kr
    1 * 1 L
       515,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    30698.K2
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • 4x1 L
    4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items
    1 * 4 Items - 1.840,00 kr
    1.840,00 kr
    1 * 4 Items
       1.840,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    30698.M1
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø