Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetone 99.6% ACS
Irriterende
Brandfarlig
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Acetone 99.6% ACS
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Acetone 99.6% ACS
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Propanon
  • CAS nummer:67-64-1
  • Formel:CH₃COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • Merck Index:13,00067
  • Kogende Pt:56,2 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–95 °C
  • Tæthed:0,79 g/cm³
  • Flash Pt:–20 °C (closed cup)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-662-2
  • FN:1090
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119471330-49
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.5 % (K.F.)
  • Solubility:
    (in water) Passes test
  • GC:
    ≥99.5 %
  • UV:
    at 330 nm A: ≤1
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.001 %
  • Isopropyl alcohol:
    ≤0.05 %
  • Titrable acid:
    ≤0.0003 meq/g
  • Titrable base:
    ≤0.0006 meq/g
  • Aldehyde (HCHO):
    ≤0.002 %
  • Methanol:
    ≤0.05 %
  • KMnO4-reducing substance:
    Passes test
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ACRO400105000
  • ACRO400100010
  • ACRO400100025
  • Environmentally Preferable:
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Miljøcertificering:
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 344,00 kr
    344,00 kr
    1 * 500 mL
       344,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO400105000
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 484,00 kr
    484,00 kr
    1 * 1 L
       484,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO400100010
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 1.040,00 kr
    1.040,00 kr
    1 * 2,5 L
       1.040,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO400100025
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø