Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylethylketon, Supelco®
Methylethylketon, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
Katalog # 02469-5ML
Brandfarlig
Irriterende
Leverandør:   Merck
Methylethylketon, Supelco®
Katalog # 02469-5ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  78-93-3
Methylethylketon, Supelco®
Methylethylketon, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
CAS nummer:  78-93-3
Price
518,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Ethylmethylketon, Butanon
  • CAS nummer:78-93-3
  • Formel:C₂H₅COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00011648
  • Molecular Weight:72.11 g/mol
  • Merck Index:13,06097
  • Kogende Pt:79,6 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–86 °C
  • Tæthed:0,8054 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–4 °C
  • FN:1193
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-159-0
  • NÅ:01-2119457290-43
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    5 mL