Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylethylketon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Brandfarlig
Irriterende
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   VWR Chemicals
Methylethylketon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør:  VWR Chemicals
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Methylethylketon ≥99%, GPR RECTAPUR®
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Ethylmethylketon, Butanon
  • CAS nummer:78-93-3
  • Formel:C₂H₅COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00011648
  • Molecular Weight:72.11 g/mol
  • Merck Index:13,06097
  • Kogende Pt:79,6 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–86 °C
  • Tæthed:0,8054 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–4 °C (DIN 51755 Part 1)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-159-0
  • FN:1193
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119457290-43
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 99 %
  • IR Spectrum:
    Passes test
  • Boiling point:
    79 - 80 °C
  • Acidity (at filling):
    Max. 0.0005 meq/g
  • Density (20/4):
    0.804 - 0.807
  • Evaporation residue:
    Max. 20 ppm
  • Water:
    Max. 0.1 %
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 25641.297
  • 25641.322
  • 25641.366
  • 25641.468
  • 25641.550
  • Environmentally Preferable:
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Miljøcertificering:
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 385,00 kr
    385,00 kr
    1 * 1 L
       385,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    25641.297
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Plastic bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 769,00 kr
    769,00 kr
    1 * 2,5 L
       769,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    25641.322
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Plastic bottle
    5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 1.460,00 kr
    1.460,00 kr
    1 * 5 L
       1.460,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    25641.366
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Metal drum
    25 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 L
    1 * 25 L - 4.710,00 kr
    4.710,00 kr
    1 * 25 L
       4.710,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    25641.468
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Metal drum
    200 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 L
    1 * 200 L
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    25641.550
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø