Tragtstativ
Leverandør: Brand
Gå til:
Om denne vare
PP plates for holding two or four funnels with top outer-Ø of 50 to 120 mm.
- With aluminum support rod (Ø×L: 12,7×595 mm)
- Adjustable funnel height
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP plates for holding two or four funnels with top outer-Ø of 50 to 120 mm.
- With aluminum support rod (Ø×L: 12,7×595 mm)
- Adjustable funnel height
Documents
BRND74511_TDS_EN
Datablad
Product Family Options
Produktinformation
- L×BTilTilgængelighedPrice
- 519-2711Plader med stativstang af aluminium, 595 mm lang, 12,7 mm ØPlader med stativstang af aluminium, 595 mm lang, 12,7 mm Ø250×140 mm2 tragteLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.770,00 kr
- BRND74511Plader med stativstang af aluminium, 595 mm lang, 12,7 mm ØPlader med stativstang af aluminium, 595 mm lang, 12,7 mm Ø450×140 mm4 tragteLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items2.000,00 kr