Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylethylketon ≥99%
Brandfarlig
Irriterende
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Methylethylketon ≥99%
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Methylethylketon ≥99%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 78-93-3 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: -3°(26°F) Refractive Index: 1.3785 Odour: Characteristic Melting Point: -87° Boiling Point: 80° Beilstein Reference: 741880 Merck Reference: 14,6072 UN No.: 1193 MDL No.: MFCD00011648
Synonymer:  Ethylmethylketon, Butanon
  • CAS nummer:78-93-3
  • Formel:C₂H₅COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00011648
  • Molecular Weight:72.11 g/mol
  • Merck Index:14,6072
  • Kogende Pt:80 °C
  • Smeltende Pt:–87 °C
  • Tæthed:0,805
  • Flash Pt:–3 °C (26 °F)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-159-0
  • FN:1193
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119457290-43
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • L13185.AP
  • L13185.AU
  • L13185.0F
  • Environmentally Preferable:
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Miljøcertificering:
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 424,00 kr
    424,00 kr
    1 * 500 mL
       424,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    L13185.AP
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Glass bottle
    1.000 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 mL
    1 * 1.000 mL - 555,00 kr
    555,00 kr
    1 * 1.000 mL
       555,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    L13185.AU
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Glass bottle
    2.500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.500 mL
    1 * 2.500 mL - 1.040,00 kr
    1.040,00 kr
    1 * 2.500 mL
       1.040,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    L13185.0F
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø