Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylethylketon ≥99.5% for HPLC
Methylethylketon ≥99.5% for HPLC
Brandfarlig
Irriterende
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Methylethylketon ≥99.5% for HPLC
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Methylethylketon ≥99.5% for HPLC
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Purity: 99.5+% CAS No.: 78-93-3 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: -3°(26°F) Physical Form: Liquid Density: 0.805 Refractive Index: 1.3790 Appearance: Colourless Odour: Characteristic Melting Point: -87° Boiling Point: 80° Beilstein Reference: 741880 Merck Reference: 14,6072 UN No.: 1193 MDL No.: MFCD00011648
Synonymer:  Ethylmethylketon, Butanon
  • CAS nummer:78-93-3
  • Formel:C₂H₅COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00011648
  • Molecular Weight:72.11 g/mol
  • Merck Index:14,6072
  • Kogende Pt:80 °C
  • Smeltende Pt:–87 °C
  • Tæthed:0,805
  • Flash Pt:–3 °C (26 °F)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-159-0
  • FN:1193
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119457290-43
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 22924.K2
  • 22924.M1
  • Environmentally Preferable:
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Miljøcertificering:
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pk Info
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 808,00 kr
    808,00 kr
    1 * 1 L
       808,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    22924.K2
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • 4x1 L
    4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items
    1 * 4 Items - 2.670,00 kr
    2.670,00 kr
    1 * 4 Items
       2.670,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    22924.M1
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø