Methylethylketon 99.7% for HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Methylethylketon 99.7% for HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Certifikater
Om denne vare
Synonymer: Ethylmethylketon, Butanon
- CAS nummer:78-93-3
- Formel:C₂H₅COCH₃
- MDL nummer:MFCD00011648
- Molecular Weight:72.11 g/mol
- Merck Index:13,06097
- Kogende Pt:80 °C (760 mmHg)
- Smeltende Pt:–87 °C
- Tæthed:0,806 g/cm³
- Flash Pt:–7 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:201-159-0
- FN:1193
- ADR:3,II
- NÅ:01-2119457290-43
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Ethylmethylketon, Butanon
- CAS nummer:78-93-3
- Formel:C₂H₅COCH₃
- MDL nummer:MFCD00011648
- Molecular Weight:72.11 g/mol
- Merck Index:13,06097
- Kogende Pt:80 °C (760 mmHg)
- Smeltende Pt:–87 °C
- Tæthed:0,806 g/cm³
- Flash Pt:–7 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:201-159-0
- FN:1193
- ADR:3,II
- NÅ:01-2119457290-43
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.1 %
- GC:≥99.6 %
- UV:at 330 nm A: ≤1
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.001 %
- Acidity:≤0.0003 meq/g
Specifikationer
Specifikationer
- Catalog No:
- ACRO389570010
- ACRO389570025
- Environmentally Preferable:
- Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Miljøcertificering:
- Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
- Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
Sikrere sundhed for mennesker og miljø More
Specifications
Cat. No.ACRO389570010Environmentally PreferableSikrere sundhed for mennesker og miljøMiljøcertificeringChem21 Solvent Selection Guide recommended by defaultSikrere sundhed for mennesker og miljø - Specifikationer:
Sikrere sundhed for mennesker og miljø More
Specifications
Cat. No.ACRO389570025Environmentally PreferableSikrere sundhed for mennesker og miljøMiljøcertificeringChem21 Solvent Selection Guide recommended by defaultSikrere sundhed for mennesker og miljø