Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylethylketon 99.7% for HPLC
Irriterende
Brandfarlig
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Methylethylketon 99.7% for HPLC
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Methylethylketon 99.7% for HPLC
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Ethylmethylketon, Butanon
  • CAS nummer:78-93-3
  • Formel:C₂H₅COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00011648
  • Molecular Weight:72.11 g/mol
  • Merck Index:13,06097
  • Kogende Pt:80 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:–87 °C
  • Tæthed:0,806 g/cm³
  • Flash Pt:–7 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-159-0
  • FN:1193
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119457290-43
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.1 %
  • GC:
    ≥99.6 %
  • UV:
    at 330 nm A: ≤1
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.001 %
  • Acidity:
    ≤0.0003 meq/g
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ACRO389570010
  • ACRO389570025
  • Environmentally Preferable:
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Miljøcertificering:
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 884,00 kr
    884,00 kr
    1 * 1 L
       884,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO389570010
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 1.370,00 kr
    1.370,00 kr
    1 * 2,5 L
       1.370,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO389570025
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø