Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylethylketon ACS
Methylethylketon ACS
Irriterende
Brandfarlig
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Methylethylketon ACS
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Methylethylketon ACS
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Ethylmethylketon, Butanon
  • CAS nummer:78-93-3
  • Formel:C₂H₅COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00011648
  • Molecular Weight:72.11 g/mol
  • Merck Index:13,06097
  • Kogende Pt:80 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:–87 °C
  • Tæthed:0,806 g/cm³
  • Flash Pt:–7 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-159-0
  • FN:1193
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119457290-43
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.20 %
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤15 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.0025 %
  • Titrable acid:
    ≤0.0005 meq/g
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 389430010.
  • 389430025.
  • ACRO389430100
  • Environmentally Preferable:
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Miljøcertificering:
  • EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 478,00 kr
    478,00 kr
    1 * 1 L
       478,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    389430010.
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 907,00 kr
    907,00 kr
    1 * 2,5 L
       907,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    389430025.
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
  • Plastic drum
    10 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 2.630,00 kr
    2.630,00 kr
    1 * 10 L
       2.630,00 kr
    Specifikationer:
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO389430100
    Environmentally Preferable
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
    Miljøcertificering
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
      Sikrere sundhed for mennesker og miljø