Methylethylketon ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Om denne vare
Synonymer: Ethylmethylketon, Butanon
- CAS nummer:78-93-3
- Formel:C₂H₅COCH₃
- MDL nummer:MFCD00011648
- Molecular Weight:72.11 g/mol
- Merck Index:13,06097
- Kogende Pt:80 °C (760 mmHg)
- Smeltende Pt:–87 °C
- Tæthed:0,806 g/cm³
- Flash Pt:–7 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:201-159-0
- FN:1193
- ADR:3,II
- NÅ:01-2119457290-43
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Ethylmethylketon, Butanon
- CAS nummer:78-93-3
- Formel:C₂H₅COCH₃
- MDL nummer:MFCD00011648
- Molecular Weight:72.11 g/mol
- Merck Index:13,06097
- Kogende Pt:80 °C (760 mmHg)
- Smeltende Pt:–87 °C
- Tæthed:0,806 g/cm³
- Flash Pt:–7 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:201-159-0
- FN:1193
- ADR:3,II
- NÅ:01-2119457290-43
Documents
ACRO38943
SDS
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.20 %
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤15 APHA
- Residue after evaporation:≤0.0025 %
- Titrable acid:≤0.0005 meq/g
Specifikationer
Specifikationer
- Catalog No:
- 389430010.
- 389430025.
- ACRO389430100
- Environmentally Preferable:
- Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Miljøcertificering:
- EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
- Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
Sikrere sundhed for mennesker og miljø More
Specifications
Cat. No.389430010.Environmentally PreferableSikrere sundhed for mennesker og miljøMiljøcertificeringEPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussionSikrere sundhed for mennesker og miljø - Specifikationer:
Sikrere sundhed for mennesker og miljø More
Specifications
Cat. No.389430025.Environmentally PreferableSikrere sundhed for mennesker og miljøMiljøcertificeringChem21 Solvent Selection Guide recommended by defaultSikrere sundhed for mennesker og miljø - Specifikationer:
Sikrere sundhed for mennesker og miljø More
Specifications
Cat. No.ACRO389430100Environmentally PreferableSikrere sundhed for mennesker og miljøMiljøcertificeringChem21 Solvent Selection Guide recommended by defaultSikrere sundhed for mennesker og miljø