Orders LinkContactUsLinkComponent
Sedimentation tubes
Sedimentation tubes
Sedimentationsrør, 16×105 mm, 3000×g, 1000/pose, 2 poser/pakke
Katalog # 212-0185
Leverandør:   Brand
Sedimentation tubes
Katalog # 212-0185
Leverandør:  Brand
Sedimentation tubes
Sedimentation tubes
Sedimentationsrør, 16×105 mm, 3000×g, 1000/pose, 2 poser/pakke
Price
1.550,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2.000 Items
Product Details & Documents
PS, transparent.
  • Conical bottom
Specifikationer
  • Ø×L:
    16×105 mm
  • Pakket:
    1000/pose, 2 poser/pakke
  • Beskrivelse:
    Sedimentationsrør
  • RCF maks.:
    3000×g