Sedimentation tubes
Sedimentationsrør, 16×105 mm, 3000×g, 1000/pose, 2 poser/pakke
Katalog # 212-0185
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
PS, transparent.
- Conical bottom
Specifikationer
- Ø×L:16×105 mm
- Pakket:1000/pose, 2 poser/pakke
- Beskrivelse:Sedimentationsrør
- RCF maks.:3000×g