Cryogenic vials, Nalgene®
Om denne vare
Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4 °C) down to the vapour phase of liquid nitrogen.
- Black barcode on white background for high contrast and readability even in high-frost conditions
- Human readable code below the barcode for easy visual identification without a barcode reader
- External thread, conical bottom, self-standing
- Non cytotoxic, DNase- and RNase-free
PPCO, sterile.
System 100™ vials with PP closure and internal silicone gasket allow for maximum storage capacity.
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4 °C) down to the vapour phase of liquid nitrogen.
- Black barcode on white background for high contrast and readability even in high-frost conditions
- Human readable code below the barcode for easy visual identification without a barcode reader
- External thread, conical bottom, self-standing
- Non cytotoxic, DNase- and RNase-free
PPCO, sterile.
System 100™ vials with PP closure and internal silicone gasket allow for maximum storage capacity.
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 479-2500
- 479-2501
- 479-2502
- 479-2504
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- KapacitetGrundlagDiameter×HMaterialeKasket inkluderetLåg typeSterilTilgængelighedPrice
- 479-2500Kryorør med stregkodeKryorør med stregkode1,20 mlKonisk bund13,5×38,1 mmPPYesScrew cap+Log ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 500 Items1 * 500 Items - 2.110,00 kr2.110,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/2026
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/20261 * 500 Items2.110,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-2500Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - 479-2501Kryorør med stregkodeKryorør med stregkode2,00 mlKonisk bund13,5×48,3 mmPPYesScrew cap+Log ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 500 Items1 * 500 Items - 2.110,00 kr2.110,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/2026
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/20261 * 500 Items2.110,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-2501Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - 479-2502Kryorør med stregkodeKryorør med stregkode5,00 mlKonisk bund13,5×92 mmPPYesScrew cap+Log ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 250 Items1 * 250 Items - 1.340,00 kr1.340,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/2026
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/20261 * 250 Items1.340,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-2502Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - 479-2504SYSTEM 100™ kryorør med stregkodeSYSTEM 100™ kryorør med stregkode1,50 mlKonisk bund12×48 mmPPYesScrew cap+Log ind for tilgængelighedLog ind for tilgængelighed1 * 500 Items1 * 500 Items - 3.200,00 kr3.200,00 kr
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/2026
Udsalg Gælder indtil kl 31/03/20261 * 500 Items3.200,00 krSpecifikationer:Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.479-2504Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning