Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Octanon, Supelco®
2-Octanon, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
Katalog # 02479-5ML
Leverandør:   Merck
2-Octanon, Supelco®
Katalog # 02479-5ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  111-13-7
2-Octanon, Supelco®
2-Octanon, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
CAS nummer:  111-13-7
Price
963,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Octan-2-one
  • CAS nummer:111-13-7
  • Formel:C₈H₁₆O
  • MDL nummer:MFCD00009540
  • Molecular Weight:128.21 g/mol
  • Merck Index:13,04731
  • Kogende Pt:173 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–16 °C
  • Tæthed:0,8171 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:56 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1993
  • ADR:3,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:203-837-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    5 mL