Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Octanon
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # ROTH9440.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
2-Octanon
Katalog # ROTH9440.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  111-13-7
2-Octanon
Glass bottle for solids, 1 g
CAS nummer:  111-13-7
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Octan-2-one
  • CAS nummer:111-13-7
  • Formel:C₈H₁₆O
  • MDL nummer:MFCD00009540
  • Molecular Weight:128.21 g/mol
  • Merck Index:13,04731
  • Kogende Pt:173 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–16 °C
  • Tæthed:0,8171 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:56 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-837-1
  • FN:1993
  • ADR:3,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 g
Specifikationer