Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Hexanon, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
  02473-5ML
 :   Merck
2-Hexanon, Supelco®
  02473-5ML
 :  Merck
 :  591-78-6
2-Hexanon, Supelco®
2-Hexanon, Supelco®
Glass bottle, 5 mL
 :  591-78-6
1.090,00 kr
1 * 5 mL
 :  Butylmethylketon
  •  :591-78-6
  •  :C₆H₁₂O
  •  :MFCD00009482
  •  :100.16 g/mol
  •  :13,06060
  •  :127 °C (1013 hPa)
  •  :–56,9 °C
  •  :0,812 g/cm³ (20 °C)
  •  :31 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :1224
  •  :3,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  •  :209-731-1
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    5 mL