Acrylamid
Glass bottle for solids, 100 g
RC-001
: Prop-2-enamide
- :79-06-1
- :C₃H₅NO
- :MFCD00008032
- :71.08 g/mol
- :232 °C (1013 hPa)
- :84,5 °C
- :1,122 g/cm³ (20 °C)
- :138 °C
- :Køleskab
- :201-173-7
- :2074
- :6.1,III
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:100 g