Orders LinkContactUsLinkComponent
Formamid
Formamid
Glass bottle, 100 mL
Katalog # PIER17899
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Formamid
Katalog # PIER17899
CAS nummer:  75-12-7
Formamid
Formamid
Glass bottle, 100 mL
CAS nummer:  75-12-7
Price
1.040,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Carbamaldehyde
  • CAS nummer:75-12-7
  • Formel:HCONH₂
  • MDL nummer:MFCD00007941
  • Molecular Weight:45.04 g/mol
  • Merck Index:13,04261
  • Kogende Pt:210 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:2 °C
  • Tæthed:1,1334 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:79 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:200-842-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mL