Orders LinkContactUsLinkComponent
7-Methylindol
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # COBBIN-0033-100G
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   COMBI-BLOCKS
7-Methylindol
Katalog # COBBIN-0033-100G
Leverandør:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
CAS nummer:  933-67-5
7-Methylindol
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  933-67-5
Price
923,95 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:933-67-5
  • Formel:C₉H₉N
  • MDL nummer:MFCD00005684
  • Molecular Weight:131.18 g/mol
  • Kogende Pt:266 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:83 °C
  • Tæthed:1,0202 g/cm³ (99.6 °C)
  •  :Density: 1.0202 g/cm³ (99.6 °C)
  • EINECS:213-270-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g
Specifikationer