Orders LinkContactUsLinkComponent
6-Methoxyindol
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   COMBI-BLOCKS
6-Methoxyindol
Leverandør:  COMBI-BLOCKS
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  6-Methoxy-1H-indole, 1H-Indol-6-yl methyl ether, Indol-6-yl methyl ether
  • CAS nummer:3189-13-7
  • Formel:C₉H₉NO
  • MDL nummer:MFCD00022780
  • Molecular Weight:147.18 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
  • EINECS:221-689-6
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 94,28 kr
    94,28 kr
    1 * 5 g
       94,28 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 351,98 kr
    351,98 kr
    1 * 25 g
       351,98 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource