Orders LinkContactUsLinkComponent
6,7-Dihydroxyflavon
6,7-Dihydroxyflavon
Glass bottle for solids, 10 mg
Katalog # ROTH8066.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
6,7-Dihydroxyflavon
Katalog # ROTH8066.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  38183-04-9
6,7-Dihydroxyflavon
Glass bottle for solids, 10 mg
CAS nummer:  38183-04-9
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  6,7-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-one, 6,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 6,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 6,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 6,7-Dihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone
  • CAS nummer:38183-04-9
  • Formel:C₁₅H₁₀O₄
  • Molecular Weight:254.24 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    10 mg
Specifikationer