Acetonitril
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Om denne vare
Synonymer: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
- CAS nummer:75-05-8
- Formel:H₃CCN
- MDL nummer:MFCD00001878
- Molecular Weight:41.05 g/mol
- Merck Index:13,00071
- Kogende Pt:81,6 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–45,7 °C
- Tæthed:0,782 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:2 °C (closed cup)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-835-2
- FN:1648
- ADR:3,II
- NÅ:01-2119471307-38
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
- CAS nummer:75-05-8
- Formel:H₃CCN
- MDL nummer:MFCD00001878
- Molecular Weight:41.05 g/mol
- Merck Index:13,00071
- Kogende Pt:81,6 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–45,7 °C
- Tæthed:0,782 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:2 °C (closed cup)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-835-2
- FN:1648
- ADR:3,II
- NÅ:01-2119471307-38
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
- Catalog No:
- ROTH2216.4
- ROTH2216.2
- Environmentally Preferable:
- Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Sikrere sundhed for mennesker og miljø
- Miljøcertificering:
- Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
- Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice
- Specifikationer:
Sikrere sundhed for mennesker og miljø MarketsourceMore
Specifications
Cat. No.ROTH2216.4Environmentally PreferableSikrere sundhed for mennesker og miljøMiljøcertificeringChem21 Solvent Selection Guide recommended by defaultSikrere sundhed for mennesker og miljø Marketsource - Specifikationer:
Sikrere sundhed for mennesker og miljø MarketsourceMore
Specifications
Cat. No.ROTH2216.2Environmentally PreferableSikrere sundhed for mennesker og miljøMiljøcertificeringChem21 Solvent Selection Guide recommended by defaultSikrere sundhed for mennesker og miljø Marketsource