Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Mercaptoethanol
Glass bottle, 100 mL
  BC98
2-Mercaptoethanol
  BC98
 :  60-24-2
2-Mercaptoethanol
2-Mercaptoethanol
Glass bottle, 100 mL
 :  60-24-2
481,00 kr
1 * 100 mL
 :  2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
  •  :60-24-2
  •  :HSCH₂CH₂OH
  •  :MFCD00004890
  •  :78.14 g/mol
  •  :13,05894
  •  :157 °C (1013 hPa)
  •  :–100 °C
  •  :1,12 g/cm³ (20 °C)
  •  :68 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :200-464-6
  •  :2966
  •  :6.1,II
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mL