Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrocortison
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # PROOICRS0325
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
Hydrocortison
Katalog # PROOICRS0325
CAS nummer:  50-23-7
Hydrocortison
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS nummer:  50-23-7
Price
2.920,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:50-23-7
  • Formel:C₂₁H₃₀O₅
  • MDL nummer:MFCD00011654
  • Molecular Weight:362.47 g/mol
  • Kogende Pt:567 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:202…204 °C
  • Tæthed:1,4 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:200-020-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 mg
Specifikationer