Orders LinkContactUsLinkComponent
Tyramin
Tyramin
Glass bottle for solids, 5 g
Katalog # ROTH4862.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Tyramin
Katalog # ROTH4862.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  51-67-2
Tyramin
Glass bottle for solids, 5 g
CAS nummer:  51-67-2
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymer:  4-Hydroxyphenethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol
  • CAS nummer:51-67-2
  • Formel:C₈H₁₁NO
  • MDL nummer:MFCD00008193
  • Molecular Weight:137.18 g/mol
  • Kogende Pt:325 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:164 °C
  • EINECS:200-115-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    5 g