Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
L-Arginin hydrochlorid
L-Arginin hydrochlorid for SILAC
L-Arginin hydrochlorid for SILAC
L-Arginin hydrochlorid for SILAC
PIER89989
:
Thermo Fisher Scientific
:
L-Arginin hydrochlorid for SILAC
PIER89989
:
Thermo Fisher Scientific
:
Pakning:
Glass bottle for solids
Pakn:
50 mg
Seq:
2370
:
:
210.66 g/mol
:
13,00785
:
218 °C
:
1,42 g/cm³ (20 °C)
:
Stue temperatur
:
214-275-1
:
1119-34-2
:
C₆H₁₅ClN₄O₂
:
MFCD00064550