Orders LinkContactUsLinkComponent
Kar, med låg
25 ml, 47 mm, 32 mm
Katalog # 216-3185
Leverandør:   Brand
Kar, med låg
Katalog # 216-3185
Leverandør:  Brand
Kar, med låg
Kar, med låg
25 ml, 47 mm, 32 mm
Price
2.540,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
PS, with LDPE lid.
  • Conical shape
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    47 mm
  • Kapacitet:
    25 ml
  • Højde:
    32 mm