Orders LinkContactUsLinkComponent
Forfiltre af glasfiber, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Forfiltre af glasfiber, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Forfiltre af glasfiber, Nalgene®
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Increase filtration speed and throughput of highly viscous or heavily particulated solutions by using these glass fiber prefilter discs in combination with any Nalgene™ MF75 filter units or bottle top filters.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 513-2811
  • NALGDS0281-7500
  • 513-2812
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 100 Items
       1.190,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    513-2811
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.430,00 kr
    1.430,00 kr
    1 * 100 Items
       1.430,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    NALGDS0281-7500
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.780,00 kr
    1.780,00 kr
    1 * 100 Items
       1.780,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    513-2812
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning