ContactUsLinkComponent
Tangentialflow-systemer til laboratorium, Centramate™ og Centramate™ PE
Tangentialflow-systemer til laboratorium, Centramate™ og Centramate™ PE
Certificates
undefined
Tangentialflow-systemer til laboratorium, Centramate™ og Centramate™ PE
Specifications
  • Catalog No:
  • 516-8172
  • 516-8225
  • 516-8212
  • 516-8164
  • 516-8198
  • Model:
  • Centramate
  • Driftstemperatur:
  • 121 °C (250 °F)
  • Mål:
  • 132 × 226 × 167 mm (5,2 × 8,9 × 6,6 in,)
  • Vægt:
  • 7,7 kg (17 lb,)
  • Hold op lydstyrke:
  • < 20 ml (per cassette)
  • Operating pressure:
  • 0,3 bar (30 kPa, 5 psi) – 5,2 bar (520 kPa, 75 psi)
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together