Acetaldehyd
Glass bottle, 100 mL
ROTH3004.1
Marketsource
: Ethanal
- :75-07-0
- :CH₃CHO
- :MFCD00006991
- :44.05 g/mol
- :12,00037
- :20,1 °C (1013 hPa)
- :–123 °C
- :0,78 g/cm³ (20 °C)
- :–27 °C
- :Køleskab
- :200-836-8
- :1089
- :3,I
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:100 mL