Tin(II)chlorid dihydrat ≥95%, TECHNICAL
Plastic bottle for solids, 250 g
Leverandør: VWR Chemicals
Tin(II)chlorid dihydrat ≥95%, TECHNICAL
Katalog # 23738.232
Leverandør: VWR Chemicals
CAS nummer: 10025-69-1
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Stannous chloride dihydrate
- CAS nummer:10025-69-1
- Formel:SnCl₂·2H₂O
- MDL nummer:MFCD00149863
- Molecular Weight:225.65 g/mol
- Merck Index:13,08861
- Kogende Pt:623 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:246 °C
- Tæthed:2,71 g/cm³ (25 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:231-868-0
- FN:3260
- ADR:8,III
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer250 ml Plastic bottle for solids DIN 60 (ZPACK13250250)
Emballageoplysninger
spec_VWRC23738.232 spec_VWRC23738.232
Produktspecifikation
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay:Min. 95 %
Specifikationer
- Pakning:Plastic bottle for solids
- Pakn:250 g