Orders LinkContactUsLinkComponent
(S)-(-)-Limonen, Supelco®
(S)-(-)-Limonen, Supelco®
Brandfarlig
Irriterende
Miljø
Leverandør:   Merck
(S)-(-)-Limonen, Supelco®
Leverandør:  Merck
Certifikater
(S)-(-)-Limonen, Supelco®
(S)-(-)-Limonen, Supelco®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  (S)-(-)-p-Mentha-1,8-dien, (S)-(-)-Dipenten, (S)-(-)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen, L(-)-Limonen
  • CAS nummer:5989-54-8
  • Formel:C₁₀H₁₆
  • MDL nummer:MFCD00001558
  • Molecular Weight:136.24 g/mol
  • Merck Index:13,05515
  • Kogende Pt:175 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–74 °C
  • Tæthed:0,84 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:43 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:2052
  • ADR:3,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:227-815-6
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - 416,00 kr
    416,00 kr
    1 * 1 mL
       416,00 kr
  • Glass bottle
    5 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 1.300,00 kr
    1.300,00 kr
    1 * 5 mL
       1.300,00 kr