Svovlsyre 0.05 mol/l (0.1 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
:7664-93-9
:
:H₂SO₄
:MFCD00064589
:98.08 g/mol
:1,01 g/cm³ (20 °C)
:Stue temperatur
:231-639-5
:2796
:8,II
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.0499 - 0.0501 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
Frequently Bought Together