Orders LinkContactUsLinkComponent
Dyrkningssystem, Corning E-Cube™
Dyrkningssystem, Corning E-Cube™
E-Cube-systemsæt inklusive oxygenator, mediebeholder, flere adgangsåbninger samt alle påkrævede slanger og fittings (uden CellCube-modul), 8500 cm²
  734-4053
   Lav fremstillingspåvirkning
 :   Corning
Dyrkningssystem, Corning E-Cube™
  734-4053
 :  Corning
   Lav fremstillingspåvirkning
Dyrkningssystem, Corning E-Cube™
Dyrkningssystem, Corning E-Cube™
E-Cube-systemsæt inklusive oxygenator, mediebeholder, flere adgangsåbninger samt alle påkrævede slanger og fittings (uden CellCube-modul), 8500 cm²
48.090,00 kr
1 * 1 Each
E-Cube™-systemet er en enkel bioreaktor med et 8500 cm² celledyrkningsareal til vækst af forankringsafhængige celler - pladsbesparende, fylder kun 25,4×35,6 cm. E-Cube™-systemet tilbyder en simpel metode til at bestemme, om cellerne kan vokse i CellCube®-modulet, så man før man investerer kan konstatere, om dyrkningen kræver et større, automatiseret CellCube®-system. Peristaltisk pumpe, CO₂-inkubator og medium medfølger ikke.
Includes an oxygenator, medium reservoir, multiple access ports, and all required tubing and fittings.
Cells grow in Corning’'s parallel-plate CellCube® Module on the same treated polystyrene used in Corning culture vessels. The E-Cube™ System kit consists of an oxygenator, medium reservoir, multiple access ports, and all required tubing and fittings; CellCube® Modules must be purchased separately.
  • Beskrivelse:
    E-Cube-systemsæt inklusive oxygenator, mediebeholder, flere adgangsåbninger samt alle påkrævede slanger og fittings (uden CellCube-modul)
  • Dyrkningsareal:
    8500 cm²
  • Cat. No.:
    734-4053
  • Miljøcertificering:
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
  •  
    Beskrivelse
    Materiale
  • 734-4184
    Skruelåg, 45 mm, med to slangestudser af rustfrit stål til E-Cube™-dyrkningssystem
    PP
    1 * 1 Items - 1.890,00 kr