Orders LinkContactUsLinkComponent
Farvningsklinker
Farvningsklinker
12, Ø: 20 - 22 mm, klar, 130×100×6 mm
Katalog # BRND473500
Leverandør:   Brand
Farvningsklinker
Katalog # BRND473500
Leverandør:  Brand
Farvningsklinker
Farvningsklinker
12, Ø: 20 - 22 mm, klar, 130×100×6 mm
Price
995,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ant. brønde:
    12
  • Farve:
    klar
  • B×D×H:
    130×100×6 mm
  • Brøndstørrelse:
    Ø: 20 - 22 mm