Orders LinkContactUsLinkComponent
Farvekar, Hellendahl udvidet
Farvekar, Hellendahl udvidet
Staining trough, Hellendahl extended, 57×57×90 mm
Katalog # BRND474400
Leverandør:   Brand
Farvekar, Hellendahl udvidet
Katalog # BRND474400
Leverandør:  Brand
Farvekar, Hellendahl udvidet
Farvekar, Hellendahl udvidet
Staining trough, Hellendahl extended, 57×57×90 mm
Price
963,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 4 Items
Product Details & Documents
Made of transparent PMP. Complete with lid.
These staining trough hold up to 16 slides (76×26 mm), 8 pairs back to back.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Staining trough, Hellendahl extended
  • B×D×H:
    57×57×90 mm