Orders LinkContactUsLinkComponent
Farvekar, Coplin
Farvekar iht. Coplin, til 10 objektglas, med låg, 80 mm, 115 mm
  BRND472800
 :   Brand
Farvekar, Coplin
  BRND472800
 :  Brand
Farvekar, Coplin
Farvekar, Coplin
Farvekar iht. Coplin, til 10 objektglas, med låg, 80 mm, 115 mm
3.020,00 kr
1 * 10 Items
Soda-lime glass.
For10 standard microscopy slides (76×26 mm).
  • Ø:
    80 mm
  • Beskrivelse:
    Farvekar iht. Coplin, til 10 objektglas, med låg
  • Højde:
    115 mm