Farvekar
Farvekar iht. Hellendahl, til 16 objektglas, udvidet, med låg, 55×60×105 mm
Katalog # BRND472700
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
These staining trough hold up to 16 slides (76×26 mm), with widening towards the top.
Specifikationer
- Beskrivelse:Farvekar iht. Hellendahl, til 16 objektglas, udvidet, med låg
- B×D×H:55×60×105 mm