Orders LinkContactUsLinkComponent
Farvekar
Farvekar
Farvekar iht. Hellendahl, til 16 objektglas, med låg, 50×100×95 mm
Katalog # BRND472600
Leverandør:   Brand
Farvekar
Katalog # BRND472600
Leverandør:  Brand
Farvekar
Farvekar
Farvekar iht. Hellendahl, til 16 objektglas, med låg, 50×100×95 mm
Price
4.660,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
For 16 slides 76×26 mm.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Farvekar iht. Hellendahl, til 16 objektglas, med låg
  • B×D×H:
    50×100×95 mm