Counting chambers for CSF, BLAUBRAND® Nageotte
Catalog # BRND721305
Supplier: Brand
Specifications
- Kammerdybde:0,5 mm
- Model:Nageotte
- Beskrivelse:Counting chamber, without clips, double ruling
- Pakn:1
Specifications
About this item
Dette tællekammer bruges til at tælle celler i cerebrospinalvæsken (CSF) samt til at tælle nematoder.
Det kvadratiske areal på 100 mm² er opdelt i 40 rektangler med et areal på hver 2,5 mm².