Celletællere, Bürker, BLAUBRAND®
Leverandør: Brand
Gå til:
Om denne vare
Tællekamre med Bürker-mønster, inklusive to hæmacytometer-dækglas.
- Hvert af de store kvadrater er underinddelt af dobbeltlinjer (0,05 mm afstand) i 16 gruppekvadrater med sider á 0,2 mm
- Gruppekvadraterne svarer i størrelse til Neubauer-tællekammeret, men er ikke yderligere underinddelt
- Inddelingen viser 9 store kvadrater på hver 1 mm²
De til at tælle leukocytter, trombocytter og erytrocytter.
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Tællekamre med Bürker-mønster, inklusive to hæmacytometer-dækglas.
- Hvert af de store kvadrater er underinddelt af dobbeltlinjer (0,05 mm afstand) i 16 gruppekvadrater med sider á 0,2 mm
- Gruppekvadraterne svarer i størrelse til Neubauer-tællekammeret, men er ikke yderligere underinddelt
- Inddelingen viser 9 store kvadrater på hver 1 mm²
De til at tælle leukocytter, trombocytter og erytrocytter.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerProduct Family Options
Produktinformation
- ModelKammerdybdeTilgængelighedPrice
- BRND718920Counting chamber, with clips, double rulingCounting chamber, with clips, double rulingBürker0,1 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items834,00 kr
- BRND718905Counting chamber, without clips, double rulingCounting chamber, without clips, double rulingBürker0,1 mmLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items590,00 kr