Tællekamre, BLAUBRAND® Neubauer Forbedret
612-5713
: Brand
- Model:Neubauer Improved
- Beskrivelse:Counting chamber, without clips, bright-line
- Pakn:1
Celletæller med samme inddeling som forbedret Neubauer, men udstyret med en rhodium-belagt bund i kammeret.
- Inddelingerne er indgraveret i rhodiumbelægningen og fremstår lyse ved normale mikroskopindstillinger
- Ved at ændre på kontrasten, kan mikroskopbilledet vendes, så inddelingerne alt efter behov fremstår lysere eller mørkere