ContactUsLinkComponent
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) i vandigopløsning, Supelco®
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) i vandigopløsning, Supelco®
Katalog # 1.04817.0250
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) i vandigopløsning, Supelco®
Katalog # 1.04817.0250
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    250 mL
  • Seq:
    2590
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Density:
    1.13 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    5.5 (H2O, 20 °C)
Specifikationstestresultater
Om denne vare
 :
 :74.55 g/mol
Tæthed:1,13 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
EINECS:231-211-8
CAS nummer:7447-40-7
Formel:KCl
MDL nummer:MFCD00011360