(±)-Epichlorhydrin, Supelco®
Glass bottle, 1 mL
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Epichlorhydrin, 1-Chlor-2,3-epoxypropan, (±)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, 3-Chlor-1,2-epoxypropan, (±)-3-Chlor-1,2-epoxypropan
- CAS nummer:106-89-8
- Formel:C₃H₅ClO
- MDL nummer:MFCD00005132
- Molecular Weight:92.52 g/mol
- Merck Index:13,03642
- Kogende Pt:117,9 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–57,2 °C
- Tæthed:0,9985 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:28 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- FN:2023
- ADR:6.1,II
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- EINECS:203-439-8
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:1 mL