Orders LinkContactUsLinkComponent
(±)-Epichlorhydrin 99%
Giftig
Sundhed
Ætsende
Brandfarlig
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
(±)-Epichlorhydrin 99%
Certifikater
(±)-Epichlorhydrin 99%
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Epichlorhydrin, 1-Chlor-2,3-epoxypropan, (±)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, 3-Chlor-1,2-epoxypropan, (±)-3-Chlor-1,2-epoxypropan
  • CAS nummer:106-89-8
  • Formel:C₃H₅ClO
  • MDL nummer:MFCD00005132
  • Molecular Weight:92.52 g/mol
  • Merck Index:13,03642
  • Kogende Pt:115…117 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:–57 °C
  • Tæthed:1,18 g/cm³
  • Flash Pt:28 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:203-439-8
  • FN:2023
  • ADR:6.1,II
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4365 to 1.4385 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.02 % (K.F.)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Color scale:
    ≤15 APHA
  • Silicate and phosphate:
    ≤5 ppm (as SiO2)
  • Iron (Fe):
    ≤1 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤1 ppm
  • Nitrogen compounds (as N):
    ≤0.001 %
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    25 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 mL
    1 * 25 mL - 248,00 kr
    248,00 kr
    1 * 25 mL
       248,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO117780250
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 627,00 kr
    627,00 kr
    1 * 1 L
       627,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO117780010
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 1.360,00 kr
    1.360,00 kr
    1 * 2,5 L
       1.360,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO117780025
  • Plastic drum
    10 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 4.250,00 kr
    4.250,00 kr
    1 * 10 L
       4.250,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO117780100