Orders LinkContactUsLinkComponent
Kar med dækken, Nalgene®
Kar med dækken, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Kar med dækken, Nalgene®
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Kar med dækken, Nalgene®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Straight sides and no neck making access and retrieval easy
  • Larger sizes make excellent waste crocks
  • Autoclavable
Ideal for storage and transport of solids.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • NALG5352-0002
  • NALG5352-0004
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Udv.Ø
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • 2200 ml
    132 mm
    193 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 644,00 kr
    644,00 kr
    1 * 1 Items
       644,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    NALG5352-0002
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 4600 ml
    168 mm
    239 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 704,00 kr
    704,00 kr
    1 * 1 Items
       704,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    NALG5352-0004
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lav fremstillingspåvirkning