Orders LinkContactUsLinkComponent
Prøveøser
Prøveøser
Leverandør:   Brand
Prøveøser
Leverandør:  Brand
Certifikater
Prøveøser
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Sampling dipper with reinforced rim and spout.
  • PTFE handle with steel core
Optional extension rod for increased handle length.
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Længde
    Ø
    Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • BRND90438
    Prøveøse med forstærket kant og tud
    Prøveøse med forstærket kant og tud
    PTFE/stål
    65 mm
    55 mm
    100 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.500,00 kr
    1.500,00 kr
    1 * 1 Items
       1.500,00 kr
  • BRND90448
    Prøveøse med forstærket kant og tud
    Prøveøse med forstærket kant og tud
    PTFE/stål
    95 mm
    70 mm
    250 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.820,00 kr
    1.820,00 kr
    1 * 1 Items
       1.820,00 kr
  • BRND90454
    Prøveøse med forstærket kant og tud
    Prøveøse med forstærket kant og tud
    PTFE/stål
    125 mm
    80 mm
    500 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.110,00 kr
    2.110,00 kr
    1 * 1 Items
       2.110,00 kr
  • BRND90462
    Prøveøse med forstærket kant og tud
    Prøveøse med forstærket kant og tud
    PTFE/stål
    155 mm
    105 mm
    1000 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.540,00 kr
    2.540,00 kr
    1 * 1 Items
       2.540,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Forlængerstang til prøveøse, 600 mm lang
    Forlængerstang til prøveøse, 600 mm lang
    BRND90470
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.080,00 kr