Orders LinkContactUsLinkComponent
Flussyre 38%
Plastic bottle for solids, 500 g
Katalog # WAKO632-03285
Giftig
Ætsende
Marketsource
Leverandør:   Wako
Flussyre 38%
Katalog # WAKO632-03285
Leverandør:  Wako
Marketsource
CAS nummer:  7664-39-3
Flussyre 38%
Plastic bottle for solids, 500 g
CAS nummer:  7664-39-3
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Hydrogenfluorid, opløsning
  • CAS nummer:7664-39-3
  • Formel:HF
  • MDL nummer:MFCD00011346
  • Molecular Weight:20.01 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-634-8
  • FN:1790
  • ADR:8,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle for solids
  • Pakn:
    500 g
Specifikationer